Drukuj
Wyszukano: Kuwety/tace ociekowe
21  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Avantor
Opis: Rozlanie
Producent: MEMMERT
Opis: May affect the temperature distribution in the chamber.
Producent: S.C.A.T.
Opis: Made of HDPE, white or black (electrically conductive). Containers for all purposes.
Producent: Bohlender
Opis: Practical collecting tray made of PE or static dissipative PE-EX. Place your waste canister in a collecting tray. Escaping liquids are collected in ca...
Producent: NEW PIG
Opis: HDPE trays contain messy drips and spills from 210 litre drums.
Producent: NEW PIG
Opis: Lightweight and durable PE spill trays are ideal for storing several small to medium sized containers of liquids.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Made of stainless steel.
Numer katalogowy: (NEWPPAK741-WH)
Producent: NEW PIG
Opis: Catch drips and control messes with these smooth, seamless fibreglass trays.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: MEMMERT
Opis: Może wpływać na rozkład temperatury w komorze.
Producent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: Safe and reliable for tabletop parts cleaning and fluid transfer operations involving petroleum products and acids, the Mini-Berm Flex Tray is made fr...
Producent: NEW PIG
Opis: If containers leak, drip or crack, make sure a Mini Drip Deck with built-in sump is in position to catch the liquid.
Producent: CEMO GMBH
Opis: These small containers and collection trays can be used to carry and store water-polluting substances such as cleaning agents, pesticides, used oil fi...
Numer katalogowy: (NEWPPAK922)
Producent: NEW PIG
Opis: This durable, one-piece utility trays contain liquid messes from oily parts and leaky containers.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (NEWPPAN404)
Producent: NEW PIG
Opis: Light-weight, economical Utility Pans serve dozens of purposes throughout your workplace.
j.m.: 1 * 12 SZT
Numer katalogowy: (BELAF246760003)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This large, deep, polypropylene plastic tray protects users by capturing accidental hazardous spills.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: Eco-friendly spill trays are made from 100% post-industrial recycled PE will not rust or corrode.
Wyprzedaż
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom