Butyrometry
Producent:
GERBER FUNKE DR N.
Opis:
Borosilicate glass.
Producent:
GERBER FUNKE DR N.
Opis:
Butyrometer for cream, Koehler´s, 0 - 50 % : 1,0, calibrated
Numer katalogowy:
(614-0098)
Producent:
GERBER FUNKE DR N.
Opis:
According to Kehe`s method.
UOM:
1 * 1 SZT
Producent:
GERBER FUNKE DR N.
Opis:
According to Teichert`s method.
Numer katalogowy:
(614-0132)
Producent:
GERBER FUNKE DR N.
Opis:
Butyrometer for butter, Roeder´s, 0 - 70 - 90 % : 0,5
UOM:
1 * 10 SZT
Numer katalogowy:
(614-0136)
Producent:
GERBER FUNKE DR N.
Opis:
For determining free fat content in milk and cream.
UOM:
1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli
![]()
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli
![]()
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
|
|||||||||