  • Kryteria
    • Na stanie (24)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Przewody gumowe
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/37/20236937.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Saint-Gobain
Opis:   Rubber, soft, beige
Producent:  Saint-Gobain
Opis:   Natural rubber, red.
Producent:  Saint-Gobain
Opis:   Natural rubber, light brown, slightly translucent
Producent:  KARTELL
Opis:   Latex, translucent.
Producent:  Saint-Gobain
Opis:   Chloroprene, black
Producent:  USBECK Laborgeräte
Opis:   Safety gas tubing, Czerwony
Numer katalogowy: (451-4330)
Producent:  DEUTSCH & NEUMANN
Opis:   Red rubber gas tubing for gas burners, without sheath or armouring, in line with DIN 30 664. For all gases in line with DVGW process sheet G 260.
UOM:  1 * 1 m
Producent:  DEUTSCH & NEUMANN
Opis:   Natural Rubber (NR), translucent.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 17
  1  2  3  Następny 