  • Kryteria
    • Na stanie (39)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
przewody-pvc
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/26/18989626.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  BÜRKLE
Opis:   These PVC tubing are comprises of the qualities such as permanent transparency, increased flexibility, high chemical resistance, excellent ageing and...
Producent:  KARTELL
Opis:   PVC, transparent. Flexible and transparent hoses manufactured in atoxic material.
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Tubing made of soft PVC, cadmium-free, with high resistance to chemicals, high flexibility and permanent crystal clear transparency and excellent abra...
Producent:  KARTELL
Opis:   PVC, Transparent.
Numer katalogowy: (BURK8876-1016)
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Fabric reinforced, permanent transparency, increased flexibility, high chemical resistance, excellent ageing and abrasion resistance, environmentally ...
UOM:  1 * 50 m
Producent:  DEUTSCH & NEUMANN
Opis:   PVC, transparent.
Producent:  DEUTSCH & NEUMANN
Opis:   PVC, transparent
Producent:  Nalgene
Opis:   PVC, przeźroczyste
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 13
  1  2  Następny