Drukuj
Wyszukano: Butelki szklane
173  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"173"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemianowe 3.3, z nakrętką PP i pierścieniem wylewowym.
Producent: VWR Collection
Opis: Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, bursztynowego, wyposażone w zakrętkę z PP i pierścień do nalewania.
Producent: VWR Collection
Opis: Bottles constructed of borosilicate 3.3 glass, in clear or amber.
Producent: VWR Collection
Opis: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage of powders or liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
Producent: LAB3 OWN PRODUCTION
Opis: Butelka, wąska szyja, VWR®, Szkło, Z Gwintem, Okrągły, Brązowy, Pojemność: 500 ml, Gwint: 28,00 mm, Wysokość: 177,00 mm, Ø zewn.: 77,00 mm, bez zakrętki, Bursztynowy
Producent: VWR Collection
Opis: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage, transporting liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
Producent: VWR Collection
Opis: Made from clear borosilicate 3.3 glass, with transparent, long life plastic coating. The coating protects the bottle from scratches, splinters and lea...
Producent: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass, without screw cap and pouring ring.
Producent: LAB3 OWN PRODUCTION
Opis: Bezbarwne lub oranżowe szkło z nakrętką z powłoką PTFE.
Producent: VWR Collection
Opis: Made from amber borosilicate 3.3 glass, with transparent, long life plastic coating. The coating protects the bottle from scratches, splinters and lea...
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3, zgodne z normą ISO 4796.
Producent: VWR Collection
Opis: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage, transporting liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
Numer katalogowy: (548-1980)
Producent: VWR Collection
Opis: Te butelki z okrągłym dnem są wykonane z najwyższej klasy gatunku hydrolitycznego.
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with PP screw cap and pouring ring.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, oranżowe, z lub bez pierścienia wylewowego i nakrętki.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 173
no targeter for Bottom