Drukuj
Wyszukano: Lejki do materiałów sypkich
32  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: PP, półprzezroczysty.
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Numer katalogowy: (221-1533)
Producent: KARTELL
Opis: PP, półprzeźroczyste.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
Producent: KARTELL
Opis: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Producent: Bohlender
Opis: Powder funnels, made of borosilicate glass with outlet pipe of PTFE, connection with GL screw caps of PPS or ground joint.
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Soda-Kalkglas.
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Numer katalogowy: (SAMPM1051B-200)
Producent: Sampling Systems
Opis: X-ray and metal detectable powder funnels are ideal for both laboratory and production work. The bright blue colour makes the bottles easy to spot if ...
j.m.: 1 * 4 SZT
Producent: Sampling Systems
Opis: These single use powder funnels made from chemically resistant, food grade HDPE are ideal for use with powders, creams and liquids.
Producent: Sampling Systems
Opis: These powder funnels are made from hygienic 316 stainless steel.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PPCO, mlecznoprzeźroczyste.
Numer katalogowy: (SAMP9111H-200S)
Producent: Sampling Systems
Opis: The SteriWare Ultra range is the premium range from Sampling Systems. These powder funnels are double bagged and are made from high quality USP class ...
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: Brand
Opis: PP, translucent.
Producent: Brand
Opis: Borosilicate glass 3,3.
Producent: Kavalier
Opis: Szkło borokrzemianowe 3,3.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom