Drukuj
Wyszukano: Lejki - duże rozmiary
8  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (119-0389)
Producent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: Spill control funnel is an eco-friendly, cost-effective way to collect liquids and keep drum tops clean.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: NEW PIG
Opis: Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
Numer katalogowy: (NEWPDRM1125-RD-NPT)
Producent: NEW PIG
Opis: Patented Burpless® designs deliver no-splash filling and one-handed access for easy regulatory compliance.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VITLAB
Opis: PP or HDPE, translucent.
Producent: BÜRKLE
Opis: Made of PP, translucent.
Producent: HIRSCHMANN
Opis: These large transparent funnels, made of PP, are suitable for filling large amounts of liquid.
Numer katalogowy: (221-1153)
Producent: SEMADENI
Opis: Funnels, made of PP, for filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: asecos
Opis: Drum funnel, PE, with sieve, with Ø×H 690×190 mm, and filling capacity 22 l
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom