Drukuj
FluoranSafe 2, Scintran® for scintillation
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
145166VEA 951 PLN
145166V
FluoranSafe 2, Scintran® for scintillation
Koktajl scyntylacyjny do próbek wodnych
A general purpose, biodegradable scintillation cocktail for use with aqueous samples. This cocktail has high sample holding capacities but still exhibits good counting efficiencies.
Gęstość: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C (zamknięty kubek)
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance clear colourless solution with a blue phosphorescence
Water holding 10ml sample holds 4.5 ml tap water
Salt holding 10ml holds >2.0 ml 0.15M NaCl solution