Amoniak roztwór 32%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Amoniak
153312KEA
199
PLN
153312K
Amoniak roztwór 32%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Amoniak roztwór
Formuła:
NH₃ MW: 35,05 g/mol Temp. Wrzenia: 32…37,7 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –60…–57,5 °C Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066650 Numer CAS: 1336-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6 Jednostka: 2672 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Non-volatile residue | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.2 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |
Transmittance (215 nm) (1 mol/l) | Min. 10 % |
Transmittance (254 nm) (1 mol/l) | Min. 97 % |