kwas borowy 40 g/l roztwór wodny do oznaczen Kjeldahla, with indicator
Dostawca: VWR Chemicals
192316HEA
925
PLN
192316H
kwas borowy 40 g/l roztwór wodny do oznaczen Kjeldahla, with indicator
kwas borowy
Contents per litre:
Boric acid AnalaR NORMAPUR® 40 g
BDH `4.5` indicator 6 ml
Formuła:
B(OH)₃ MW: 61,83 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011337 Numer CAS: 10043-35-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-139-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 39.0 - 41.0 g/l |
pH (20°C) | 3.80 - 4.0 |