Drukuj
Alkohol poliwinylowy, M.W. 22,000 ≥98%, hydrolysed
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Mowiol®PVOHPVA
305735BEA 99 PLN
305735B
Alkohol poliwinylowy, M.W. 22,000 ≥98%, hydrolysed
Alkohol poliwinylowy
Formuła: [-CH₂CH(OH)-]n
Numer MDL: MFCD00081922
Numer CAS: 9002-89-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Viscosity (20°C; 4 %; water) 5,5 - 6,6 mPa.s
Degree of hydrolysis Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 1 %
Loss on drying (105°C) Max. 5 %