Drukuj
Formalina solą sodową, Gurr™ Utrwalcz histologiczny, buffered pH 7,0 (25 °C)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
351638KEA 955 PLN
351638K
Formalina solą sodową, Gurr™ Utrwalcz histologiczny, buffered pH 7,0 (25 °C)
Formalina solą sodową
Formuła: CH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH (25°C) 6.9 - 7.1