Drukuj
Albumina z surowicy budlęcej, Frakcja V Cohna
Dostawca: VWR
VWR®
422371XEA 2270 PLN
422371X
Albumina z surowicy budlęcej, Frakcja V Cohna
Białka
A Cohn fraction V albumin produced by cold ethanol fractionation with minimum use of chemicals. Fatty acids and native sialic acid residues are preserved in this BSA.