Drukuj
Wielopierwiastkowy wzorzec kontrolny 2 w rozcieńczonym kwasie azotowym z dodatkiem kwasu fluorowodorowym ARISTAR® for ICP
Dostawca: Avantor
VWR® ARISTAR®
456434DEA 4750 PLN
456434D 456432B
Wielopierwiastkowy wzorzec kontrolny 2 w rozcieńczonym kwasie azotowym z dodatkiem kwasu fluorowodorowym ARISTAR® for ICP
Standardy Wzorce kationowe Multi-Element Standards
In 5% nitric acid solution with trace of HF.
7 Elements : 50 mg/L Ag; 100 mg/L Al, B, Ba, Na; 1000 mg/L K; 500 mg/L Si
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022