Kwas azotowy 5%, ARISTAR® for calibration blank in ICP
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
456484NEA
714
PLN
456484N
Kwas azotowy 5%, ARISTAR® for calibration blank in ICP
Kwas azotowy
Calibration blank for ICP, 5% HNO₃ in ASTM Type II Water
Certyfikaty: Tested in ISO Guide 34 /ISO17025 accredited laboratory.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.
Formuła:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 2031 ADR: 8,II |