stop według Devarda, granulki, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
20942.294EA
1700
PLN
20942.294
20942.181
stop według Devarda, granulki, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
stop według Devarda
Devarda's alloy is used as reducing agent in analytical chemistry for the determination of nitrates after their reduction to ammonia under alkaline.
- For reduction reagent for total Nitrogen determination acc. Kjeldahl
- For reduction of alkaline Chlorate solutions to Chloride
Devarda's alloy (CAS # 8049-11-4) is an alloy of aluminium (44% – 46%), copper (49% – 51%) and zinc (4% – 6%).
Temp. Wrzenia:
906 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 490…560 °C Gęstość: 5,79 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00198176 Numer CAS: 8049-11-4 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II Klasyfikacja Merck : 13,02958 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |