Mieszanina kwasu chromowego i kwasu siarkowego (0,8% tlenku chromu(VI) w 95% kwasie siarkowym), TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
25333.247EA
360
PLN
25333.247
25333.327
Mieszanina kwasu chromowego i kwasu siarkowego (0,8% tlenku chromu(VI) w 95% kwasie siarkowym), TECHNICAL
Mieszanina kwasu chromowego i kwasu siarkowego (0,8% tlenku chromu(VI) w 95% kwasie siarkowym)
Saturated solution of hexavalent chromium oxide in H₂SO₄ 95 %
Formuła:
CrO₃ MW: 99,99 g/mol |
Numer CAS:
1333-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-607-8 Jednostka: 3264 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification | Passes test |