Drukuj
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat ≥99.0% reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26230.102EA 288 PLN
26230.102
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat ≥99.0% reagent analityczny
chlorowodorek 1,10-fenantroliny monohydrat
Formuła: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
MW: 234,68 g/mol
Temp. topnienia: 224…226 °C
Gęstość: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150061
Numer CAS: 18851-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-325-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99,0%
Suited for iron reagent Passes test
Suited for oxido reduction indicator Passes test
Ignition residue (SO4) Max. 0.2%
Loss on drying (100-105 °C) Max. 8.0%