Drukuj
ryboflawina, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
27414.137EA 199 PLN
27414.137
ryboflawina, TECHNICAL
ryboflawina
Formuła: C₁₇H₂₀N₄O₆
MW: 376,37 g/mol
Temp. topnienia: 280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005022
Numer CAS: 83-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-507-1
Klasyfikacja Merck : 12,08367
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test