Drukuj
czerwień jądrowa trwała, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
27416.101EA 972 PLN
27416.101
czerwień jądrowa trwała, TECHNICAL
czerwień jądrowa trwała
Formuła: C₁₄H₈NNaO₇S
MW: 357,28 g/mol
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078493
Numer CAS: 6409-77-4
Numer WE (dawny EINECS): 229-088-0
Klasyfikacja Merck : 13,06512
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test