Drukuj
N-allilotiomocznik ≥97%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
28630.153EA 321 PLN
28630.153
N-allilotiomocznik ≥97%, TECHNICAL
N-allilotiomocznik
Formuła: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
MW: 116,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 191 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 74 °C
Gęstość: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004940
Numer CAS: 109-57-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-683-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09500
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97 %