benzyna lakiernicza, benzyna do lakierów, benzyna lakowa, 150…200 °C, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
28963.368EA
350
PLN
28963.368
benzyna lakiernicza, benzyna do lakierów, benzyna lakowa, 150…200 °C, TECHNICAL
benzyna lakiernicza, benzyna do lakierów, benzyna lakowa
Temp. Wrzenia:
150…200 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 0,77 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 42 °C |
Numer CAS:
64742-48-9 Numer WE (dawny EINECS): 919-857-5 Jednostka: 1268 ADR: 3,III REACH: 01-2119463258-33 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Refractive index (20°C) | 1.425 - 1.450 |
Benzene | Max. 10 ppm |