Fenoloftaleina 1%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
8626.1000EA
150
PLN
8626.1000
Fenoloftaleina 1%, TECHNICAL
Fenoloftaleina
- Transition range: pH 8,2-9,8
Formuła:
C₂₀H₁₄O₄ MW: 318,33 g/mol Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,79 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005913 Numer CAS: 77-09-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-004-7 Jednostka: 1219 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Sensitivity | Passes test |