Drukuj
VWR® V-1200 Spektrofotometr światła widzialnego
Dostawca: VWR
VWR®
634-6000EA 9220 PLN
634-6000
VWR® V-1200 Spektrofotometr światła widzialnego
Spektrofotometry i fotometry Spektrofotometry UV/Vis
Model V-1200 jest przeznaczony do rutynowych, codziennych zastosowań w kontroli jakości, kontroli procesu i do laboratoriów dydaktycznych.
  • Duży wyświetlacz LCD (128×64 P)
  • Może zapisać do 200 wyników i 200 standardowych krzywych
  • Pobieranie danych na komputer przez interfejs USB
Dodatkowe informacje: Dostarczany z czterema kuwetami pomiarowymi ze szkła optycznego, czteropozycyjnym zmieniaczem kuwet, kablem zasilającym z wtyczką brytyjska i europejską oraz osłona przeciwpyłową