Eter naftowy, 40…60 °C, PESTINORM® for capillary GC analysis
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
benzyna lakowa
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83965.320EA
365
PLN
83965.320
Eter naftowy, 40…60 °C, PESTINORM® for capillary GC analysis
Eter naftowy
Temp. Wrzenia:
40…60 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081849 Numer CAS: 64742-49-0 Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9 Jednostka: 1268 ADR: 3,II REACH: 01-2119474679-18 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling range (40-60°C)(1013hPa) (Vol %) | Min. 90.0 V% |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.01 % |
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) | Max. 10 ng/l |
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) | Max. 5 ng/l |