Bis(sulfamidian) niklu 50% (w/w) roztwór wodny, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Amidosulfoniam niklu
40501.8MEA
1340
PLN
40501.8M
40501.K2
Bis(sulfamidian) niklu 50% (w/w) roztwór wodny, Reagent Grade
Bis(sulfamidian) niklu
Nickel plating
Formuła:
H₄N₂NiO₆S₂ MW: 250,86 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00137261 Numer CAS: 13770-89-3 Numer WE (dawny EINECS): 237-396-1 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |