Chlorek tytanu(III) 15% in hydrochloric acid 10%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
28660.293EA
707
PLN
28660.293
28660.236
Chlorek tytanu(III) 15% in hydrochloric acid 10%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Chlorek tytanu(III)
Formuła:
Cl₃Ti MW: 154,24 g/mol Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00011266 Numer CAS: 7705-07-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-728-9 Jednostka: 1789 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 12,5 to 17,5% |