Drukuj
sód 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Na) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Dostawca: Avantor
VWR® ARISTAR®
458232DEA 522 PLN
458232D
sód 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Na) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do chromatografii jonowej
Standardy Wzorce kationowe Sodium Standards
Na in H₂O tr.HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.