Drukuj
chlorek sodu 5 mol/l (5 N) roztwór wodny for biotechnology, sterylne
Dostawca: VWR Chemicals
E529-500MLEA 350 PLN
E529-500ML E529-100ML
chlorek sodu 5 mol/l (5 N) roztwór wodny for biotechnology, sterylne
chlorek sodu
Common source of salts for media propagation of many organisms.
Formuła: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Conductivity (1 %, Water) 5000 - 7000 umhos
Identification PASS
pH @25 °C 5.0 - 9.0
Sterility PASS