Drukuj
Wyszukano: fosforan (I) sodu hydrat
8  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (27898.297)
Producent: VWR Chemicals
Opis: fosforan (I) sodu hydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
j.m.: 1 * 1 kg
MSDS Certyfikaty
Producent: Thermo Scientific
Opis: fosforan (I) sodu hydrat
Producent: Thermo Scientific
Opis: fosforan (I) sodu hydrat, (H₂O 12-17%) ≥97%
Producent: Thermo Scientific
Opis: fosforan (I) sodu hydrat 99-103% (by titrimetric analysis) for analysis
Numer katalogowy: (30410-50KG)
Producent: Honeywell Chemicals
Opis: fosforan (I) sodu hydrat ≥99%, puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
j.m.: 1 * 50 kg
MSDS
Producent: CHEMPUR
Opis: fosforan (I) sodu hydrat
Producent: CHEMPUR
Opis: fosforan (I) sodu hydrat, czysty
Numer katalogowy: (CHMP528066505.1000)
Producent: CHEMPUR
Opis: fosforan (I) sodu hydrat, czysty
j.m.: 1 * 1 kg
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom