Drukuj
Triazotan lutetu hydrat ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
14568.06EA 2360 PLN
14568.06 14568.03 14568.14
Triazotan lutetu hydrat ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Triazotan lutetu hydrat
Formuła: LuN₃O₉·H₂O
MW: 379 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150421
Numer CAS: 100641-16-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-241-7
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III