Drukuj
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
B23037.06EA 907 PLN
B23037.06 B23037.03
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol 96%
(R)-(-)-(2,2-dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylo)metanol
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 82…83 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1,066
Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003213
Numer CAS: 14347-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 405-320-8
Klasyfikacja Merck : 12,05232