Drukuj
Triazotan lutetu hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL542067-5GEA 2000 PLN
SIAL542067-5G
Triazotan lutetu hydrat, Sigma-Aldrich®
Triazotan lutetu hydrat
Formuła: LuN₃O₉·H₂O
MW: 379 g/mol
Numer MDL: MFCD00150421
Numer CAS: 100641-16-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-241-7
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III