triacetyna ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
24391.296EA
1130
PLN
24391.296
triacetyna ≥99%, TECHNICAL
triacetyna
Formuła:
C₉H₁₄O₆ MW: 218,21 g/mol Temp. Wrzenia: 258 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 4 °C Gęstość: 1,1596 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 138 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008716 Numer CAS: 102-76-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-051-9 Klasyfikacja Merck : 12,09721 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Refractive index (20°C) | 1.429 - 1.434 |
Water | Max. 0.2 % |