Dekanian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:110-42-9
:
Wzór:C₁₁H₂₂O₂
Numer MDL:MFCD00009580
:186.29 g/mol
Temperatura wrzenia:224 °C (1013 hPa)
Temperatura topnienia:–18 °C
Gęstość:0,8724 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Punkt zapalny:94 °C
EINECS:203-766-6
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Rodzaj opakowaniaIlośćDostępnośćCena
- SIAL299030-2.5G299030-2.5GGlass bottle for solids2,5 gZaloguj się dla dostępności1 * 2,5 g184 złSupplier Article Number: 299030-2.5GLocal Article Number: SIAL299030-2.5G
- SIAL299030-100G299030-100GGlass bottle for solids100 gZaloguj się dla dostępności1 * 100 g370 złSupplier Article Number: 299030-100GLocal Article Number: SIAL299030-100G