3-Chloro-2-fluoroanilina ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
H51144.22EA
2080
PLN
H51144.22
H51144.14
H51144.06
3-Chloro-2-fluoroanilina ≥97%
3-Chloro-2-fluoroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 2106-04-9
Molecular Formula: C6H5ClFN
Formula Weight: 145.56
Flash Point:
Refractive Index: 1.564
Odour: Characteristic
Boiling Point: 214°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00069415
Formuła:
C₆H₅ClFN MW: 145,56 g/mol Temp. Wrzenia: 214 °C Gęstość: 1,324 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00069415 Numer CAS: 2106-04-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-283-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |