Drukuj
4-aminoantypiryna, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
21160.185EA 272 PLN
21160.185
4-aminoantypiryna, TECHNICAL
4-aminoantypiryna
Formuła: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Temp. topnienia: 107…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003145
Numer CAS: 83-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-452-3
Klasyfikacja Merck : 13,00596
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test