Drukuj
kwas metafosforowy, bryłki, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20632.293EA 3210 PLN
20632.293 20632.236
kwas metafosforowy, bryłki, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
kwas metafosforowy
Mixture of metaphosphoric acid and sodium metaphosphate (NaPO3 : 56 to 60%)
Formuła: (HPO₃)n
MW: 79,98 g/mol
Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011351
Numer CAS: 37267-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-433-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated as HPO3) (39-45 %) Passes test
Assay (calculated as NaPO3) (55-61 %) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Substances reducing KMnO4 (as H3PO3) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm