Złóż zamówienie
Poland
ContactUsLinkComponent
Siarczan(VI) manganu(II) | Siarczan(VI) manganu(II)
Siarczan(VI) manganu(II)
numer katalogowy HACH107166
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Siarczan(VI) manganu(II)
numer katalogowy HACH107166
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Ilość:
    50
  • Seq:
    0050
Specifications
About this item
 :
 :151 g/mol
Merck Index:12,05782
Melting Pt:700…720 °C
Density:3,25 g/cm³ (20 °C)
EINECS:232-089-9
UN:3077
ADR:9,III
 :GHS08
 :GHS09
CAS Number:7785-87-7
Formula:MnO₄S
MDL Number:MFCD00003464