Siarczan(VI) manganu(II)
numer katalogowy HACH107166
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Ilość:50
- Seq:0050
Specifications
About this item
:
:151 g/mol
Merck Index:12,05782
Melting Pt:700…720 °C
Density:3,25 g/cm³ (20 °C)
EINECS:232-089-9
UN:3077
ADR:9,III
:GHS08
:GHS09
CAS Number:7785-87-7
Formula:MnO₄S
MDL Number:MFCD00003464