Drukuj
3-Chloro-2-nitropyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L19863.MDEA 259 PLN
L19863.MD L19863.03 L19863.06
3-Chloro-2-nitropyridine ≥97%
3-Chloro-2-nitropyridine
Formuła: C₅H₃ClN₂O₂
Temp. topnienia: 89…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00490110
Numer CAS: 54231-32-2