Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

5-Chloro-2-nitropyridine ≥97%

Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga



Formuła: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Temp. topnienia: 120-123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
MDL Number: MFCD03092916
Numer CAS: 52092-47-4

 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H27000.03
25 g H27000.14
5 g H27000.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Melting point 120-123°
Formula weight 158.54
CAS No. 52092-47-4
Czystość 97%
Molecular formula C5H3ClN2O2
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość
 

Nowy wygląd i odnowione zobowiązanie

Znajome funkcje i zasoby zoptymalizowane dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firmy Avantor®. Nasza nowa marka symbolizuje elastyczność i zdolność do dostosowywania produktów do potrzeb klienta.

WIĘCEJ INFORMACJI ROZPOCZNIJ ZAKUPY