Chcesz zalogować się jeszcze raz?
2-Amino-3-fluoropirydyna ≥97%
Dostawca: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 21717-95-3
Molecular Formula: C5H5FN2
Formula Weight: 112.11
Odour: Characteristic
Melting Point: 39-43°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04114135
Formuła: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
MDL Number: MFCD04114135
Numer CAS: 21717-95-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g H31970.03
250 mg H31970.MD
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Melting point 39-43°
Formula weight 112.11
CAS No. 21717-95-3
Czystość 97%
Molecular formula C5H5FN2
MDL No. MFCD04114135
UN No. 2811
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość