Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

3-Nitropirydyna ≥97%

Dostawca: Alfa Aesar

Purity: 97%
CAS No.: 2530-26-9
Molecular Formula: C5H4N2O2
Formula Weight: 124.10
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 216°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00234974


Formuła: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 75 °C (1 -rr)
Gęstość: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Numer CAS: 2530-26-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III


 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 g L19627.03
25 g L19627.14
5 g L19627.06
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Melting point 38-42°
Formula weight 124.10
CAS No. 2530-26-9
Czystość 97%
Boiling point 216°
Molecular formula C5H4N2O2
UN No. 2811
Beilstein reference 111969
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość