Drukuj
1-Tlenek 4-nitropirydyny ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
B21404.14EA 447 PLN
B21404.14 B21404.06 B21404.22
1-Tlenek 4-nitropirydyny ≥97%
1-Tlenek 4-nitropirydyny
Formuła: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 397 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 158…163 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006206
Numer CAS: 1124-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-395-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III