Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

1-Tlenek 4-nitropirydyny

Dostawca: ALDRICH (PART OF SAF )



Formuła: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 397 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 161 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006206
Numer CAS: 1124-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-395-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III

 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g SAFA346659-100G
25 g SAFA346659-25G
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość