Drukuj
Certyfikowane termometry z certyfikatem DKD (Amarell)
Dostawca: Amarell
AMARL25948-FL/DKD4EA 1530 PLN
AMARL25948-FL/DKD4 AMARL25904-FL/DKD3
Certyfikowane termometry z certyfikatem DKD (Amarell)
Termometry Analogue Thermometers
Te precyzyjne termometry z dołączoną skalą nadają się do testów rządowych i/lub oficjalnej kalibracji.
Te precyzyjne termometry z zamkniętą skalą są odpowiednie do wzorcowania i oficjalnej kalibracji.
  • Zanurzenie całkowite
  • Bezbarwna kapilara
  • Laboratoryjne szkło mleczne
Czerwone wypełnienie
  • Zanurzenie całkowite
  • Bezbarwna kapilara
  • Laboratoryjne szkło mleczne
Ø: 8,0 - 9,0 mm
długość: 420 mm
Dodatkowe informacje: Dostarczane z certyfikatem DKD.