dekan-1-ol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
87087.460EA
1890
PLN
87087.460
87087.320
87087.290
dekan-1-ol ≥99%, GPR RECTAPUR®
dekan-1-ol
Formuła:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH MW: 158,28 g/mol Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 7 °C Gęstość: 0,82634 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004747 Numer CAS: 112-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-956-9 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Density (20/4) | 0.829 --> 0.830 |