Drukuj
Seria inkubatorów CB-S Solid.Line z atmosferą CO2 i funkcją sterylizacji gorącym powietrzem
Dostawca: Binder
390-1430EA 0 PLN
390-1430
Seria inkubatorów CB-S Solid.Line z atmosferą CO2 i funkcją sterylizacji gorącym powietrzem
Inkubatory Inkubatory CO₂
Inkubatory serii CB-S służą do zastosowań wymagających rutynowej hodowli komórek. Są zabezpieczone przed zanieczyszczeniami przez sterylizację gorącym powietrzem w temp. 180 °C i mają gwarancję stabilności pH dzięki działającym w podczerwieni czujnikom CO₂ o zerowym dryfcie.
  • Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej z wygładzonymi spawami
  • Samoczynna sterylizacja gorącym powietrzem o temperaturze 180 °C ogranicza ryzyko zanieczyszczenia do minimum
  • Zakres temperatur: od 6 °C powyżej temperatury otoczenia do 50 °C
  • Zakres wilgotności: od 90 do 95% wilg. wzgl
  • Czujnik CO₂ z technologią podczerwoną
  • System nawilżający z ochroną przed kondensacją
  • Na ekranie LCD wyświetlana jest temperatura i parametry CO₂ oraz dodatkowe informacje i alarmy
Inkubatory z atmosferą CO₂ serii CB-S charakteryzują się komorą wewnętrzną z wygładzonymi spawami umożliwiającą proste i szybkie czyszczenie. Są wyposażone w szczelnie zamykane drzwiczki wewnętrzne ze szkła hartowanego, wewnętrzny rejestrator danych z odczytem wartości zmierzonych w otwartym formacie przez USB oraz system diagnostyczny z alarmami wizualnymi i akustycznymi.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwiema perforowanymi półkami ze stali nierdzewnej. Za pomocą opcjonalnego adaptera do piętrowania urządzenia serii CB można ustawiać jedno na drugim.