Urządzenia serii ROTAVISC HELI służą do określania lepkości cieczy we wszystkich obszarach zastosowań: od laboratoriów do kontroli jakości. Cztery urządzenia są przeznaczone do różnych zakresów lepkości.
- Duży wyświetlacz TFT pozwala intuicyjnie poruszać się po menu
- Cyfrowa poziomica ułatwia właściwe ustawienie urządzenia przed uruchomieniem
- Funkcja przyrostu pozwala uprościć powtarzalne zadania
- Bardzo wysoka dokładność pomiarowa
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Funkcja pomiaru czasu i tworzenie wykresu
- Wiskozymetr HELISTAND powoli i równomiernie przemieszcza obracającą się końcówkę pomiarową w górę i w dół próbki
Poziom dokładności pomiarowej wiskozymetru rotacyjnego ROTAVISC HELI dla płynów newtonowskich i nienewtonowskich wynosi ±1% zakresu pomiarowego. Odtwarzalność wynosi ±0,2%.
Certyfikaty: Klasa ochrony IP 40 wg normy DIN EN 60529.
Dodatkowe informacje: Kompletne pakiety ROTAVISC HELI obejmują wrzeciona SP 1 do 4 (lo-vi)/SP 7 do 12 (me-vi, hi-vi I, hi-vi II), wspornik ochronny, czujnik temperatury, szybkozłącze, złącze haczykowe i statyw HELISTAND z zestawem wrzecion w kszt. lit. T.