Drukuj
Liquid Nitrogen Autofill System, Seria AF
478-0269EA 75350 PLN
VWRI478-0269 VWRI478-0385 VWRI478-0388 VWRI478-0271 VWRI478-0272 VWRI478-0273 VWRI478-0270
Liquid Nitrogen Autofill System, Seria AF
Jednostki serii AF to duża pojemność, systemy automatycznego napełniania oferują w pełni funkcjonalny kontroler z łatwym w obsłudze interfejsem. Moduł sterujący jest przeznaczony do automatycznego zarządzania zbiornikiem kriogenicznym. Jednostki potrzebują zasilania LN₂ z autonomicznego zbiornika ciśnieniowego lub z centralnego systemu zasilania LN₂.
AF-200 i -250posiadają aluminiowe wewnętrzne oraz zewnętrzne naczynia Jednostki mogą zostać zamontowane na kółkach Kontroler S-170 posiada oddzielną obudowę przymocowaną do boku naczyń Pokrywy mogą być zamykane za pomocą kłódki
AF-110 posiada okrągłe, aluminiowe naczynie wewnętrzne i kwadratową metalową obudowę Jednostka jest zamontowana na kółkach AF-400 posiada naczynie wewnętrzne ze stali nierdzewnej Użytkownik może wybrać platformę rotacyjną w tym modelu (AF-400P). Ułatwia dostęp do statywów z tyłu i zmniejsza liczbę statywów Kółka i blokady są standardowo montowane W obydwu modelach kontroler S-170 jest wbudowany w przedni panel do łatwego dostępu do ustawień i odczytu
AF-800P i AF-1200P to w całości wykonane ze stali nierdzewnej biologiczne zbiorniki zaprojektowane do przechowywania próbek w najbardziej wydajnych i bezpiecznych warunkach w fazie ciekłej lub gazowej Zużycie ciekłego azotu jest zmniejszone a czas przytrzymywania jest zwiększony dzięki wąskiej szyi Wartościowe próbki będą przechowywane w fazie gazowej nawet przy -150 ° C pod pokrywą. Próbki są łatwo dostępne dzięki wewnętrznej tacy obrotowej, która może być obracana za pomocą uchwytu umieszczonego na górze pojemnika. Interface RS485 pozwala na całkowitą kontrolę system przez PC (oprogramowanie dołączono)